missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rhynchophylline, TRC

Artikelnummer. 30138102
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138102 100 mg
30132681 25 mg
30003548 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138102 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR414180100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 76-66-4
Molekylær formel C22 H28 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 384.47
Synonym Spiro[3H-indole-3,1'(5'H)-indolizine]-7'-acetic acid, 6'-ethyl-1,2,2',3',6',7',8',8'a-octahydro-α-(methoxymethylene)-2-oxo-, methyl ester, (αE,1'R,6'R,7'S,8'aS)-, Corynoxan-16-carboxylic acid, 16,17-didehydro-17-methoxy-2-oxo-, methyl ester, (7β,16E,20α)-, Rhyncophylline (6CI,7CI,8CI), Mitrinermin, Mitrinermine, NSC 21731, Rhynchophyllin, Rhynchophylline, Spiro[3H-indole-3,1'(5'H)-indolizine]-7'-acetic acid, 6'-ethyl-1,2,2',3',6',7',8',8'a-octahydro-α-(methoxymethylene)-2-oxo-, methyl ester, [1'R-[1'α,6'β,7'α(E),8'aβ]]-
IUPAC navn methyl (E)-2-[(3R,6'R,7'S,8'aS)-6'-ethyl-2-oxospiro[1H-indole-3,1'-3,5,6,7,8,8a-hexahydro-2H-indolizine]-7'-yl]-3-methoxyprop-2-enoate
SMIL CC[C@H]1CN2CC[C@@]3([C@@H]2C[C@@H]1\C(=C/OC)\C(=O)OC)C(=O)Nc4ccccc34

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rhynchophylline
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28N2O4/c1-4-14-12-24-10-9-22(17-7-5-6-8-18(17)23-21(22)26)19(24)11-15(14)16(13-27-2)20(25)28-3/h5-8,13-15,19H,4,9-12H2,1-3H3,(H,23,26)/b16-13+/t14-,15-,19-,22+/m0/s1
Formel vægt 384.2049
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.