Få mere at vide
Rhynchophylline, MedChemExpress
Beskrivelse
Rhyncholphylline, an alkaloid isolated from Uncaria, shows potent inhibition of lipopolysaccharide (LPS)-induced NO production in rat primary microglial cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhynchophylline |
| CAS | 76-66-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H28N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (65.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](CC)C4)([H])N4CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.47 |
| Formel vægt | 384.47 |
| Vis mere |