Få mere at vide
RHPP+ ion Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RHPP+ ion Chloride |
| CAS | 154440-77-4 |
| Molekylær formel | C21 H20 Cl F N O . Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxybutyl)pyridin-1-ium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20ClFNO.ClH/c22-19-7-3-16(4-8-19)17-11-14-24(15-12-17)13-1-2-21(25)18-5-9-20(23)10-6-18;/h3-12,14-15,21,25H,1-2,13H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].OC(CCC[n+]1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxybutyl)pyridin-1-ium Chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.29 |
| Formel vægt | 391.0906 |