Få mere at vide
Novus Biologicals™ RHOT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18467589 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18467589 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18467589 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00089941T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Signal Transduction
Mål RHOT2
Synonym ARHT2, C16orf39, chromosome 16 open reading frame 39, EC 3.6.5, EC 3.6.5.-, hMiro-2, MIRO-2 mitochondrial Rho 2, mitochondrial Rho GTPase 2, Ras homolog gene family member T2, ras homolog gene family, member T2, RASL
Gen symbol RHOT2