Få mere at vide
Rhodizonic Acid Sodium Salt, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10132350 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 10132350
Brand: Fisher Chemical R/0300/44
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
CAS 523-21-7
Farve Green
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 5 g
Molekylær formel C6Na2O6
MDL nummer MFCD00001650
Synonym sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
InChI nøgle SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
IUPAC navn disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis(olate)
Molekylvægt (g/mol) 214.04
PubChem CID 68225
Formel vægt 214.04g/mol
Emballage Glass Jar