Få mere at vide
Rhodizonic Acid Sodium Salt, Pure, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 300°C |
| CAS | 523-21-7 |
| Farve | Green |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C6Na2O6 |
| MDL nummer | MFCD00001650 |
| Synonym | sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate |
| InChI nøgle | SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O |
| Vis mere |