Få mere at vide
Rhodizonsyredihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodizonic acid dihydrate |
| CAS | 63183-44-8 |
| Smeltepunkt | ∽248°C (decomposition) |
| Molekylær formel | C6H2O6·2H2O |
| MDL nummer | MFCD00149072 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2047007 |
| Synonym | 2-cyclohexene-1,4-dione, 2,3,5,5,6,6-hexahydroxy, hexahydroxycyclohex-2-ene-1,4-dione, 2,2,3,3,5,6-hexahydroxy-5-cyclohexene-1,4-dione, 2-cyclohexene-1,4-dione,2,3,5,5,6,6-hexahydroxy |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 206.11 (170.09 Anhydrous) |
| Vis mere |