Få mere at vide
Rhodiumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11307317
Skift visning
Mængde:
2 cm
10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
2cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307317 2 cm 2cm
11397307 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011575.BP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia.
Mængde 2 cm
Vægt ≈9.74g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%