Få mere at vide
Rhodiumtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15445985
Skift visning
Mængde:
7.5 cm
10 cm
30 cm
50 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
250cm
30cm
50cm
7.5cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445985 50 cm 50cm
15415985 7.5 cm 7.5cm
15425985 10 cm 10cm
15435985 30 cm 30cm
15455985 250 cm 250cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15445985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011576.BW
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium wire
Navn note 0,5 mm (0,02 tommer) diameter.
Mængde 50 cm
Vægt ≈2,44 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%