Få mere at vide
Rhodiumtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, 99,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium wire |
| Navn note | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
| Mængde | 7.5 cm |
| Vægt | ≈2.44g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.8% |