Få mere at vide
Rhodiumtråd, 0,127 mm (0,005 tommer) dia, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357317
Mængde:
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
Artikelnummer. 11357317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011578.BY
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium wire
Navn note 0.127mm (0.005 in.) dia.
Mængde 100 cm
Vægt ≈0.16g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%