Få mere at vide
Rhodium svamp, -20 mesh, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471837
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471837 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15471837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042866.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium sponge
CAS 7440-16-6
Mængde 1 g
Maskestørrelse −20 Mesh
Lugt Lugtfri
Form Svamp
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Rh
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
FN nummer UN3089
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Rh]
IUPAC navn rhodium
Molekylvægt (g/mol) 102.91
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Procent renhed 99.9%