Få mere at vide
Rhodium powder, -22 mesh, Premion™, 99.97% (metals basis), precious metals typically <20ppm each, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7048484
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
Artikelnummer. 15484735
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010668.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium powder
Navn note Precious metals typically <20ppm each
Farve Gray
Fysisk form Powder
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.97%
Grad Premion