Få mere at vide
Rhodium powder, -22 mesh, Premion™, 99.97% (metals basis), precious metals typically <20ppm each, Thermo Scientific™
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium powder |
| Navn note | Precious metals typically <20ppm each |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | 99.97% |
| Grad | Premion |
| Lugt | Odorless |