Få mere at vide
Rhodium, plasma standard solution, Specpure™ Rh 1000μg/mL Artikelnummer.: 11348637
Rhodium, plasma standard solution, Specpure™ Rh 1000μg/mL
Artikelnummer. p-4782100
50 mL, 50ml
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11348637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035754.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Rhodium, plasma standardopløsning bruges som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium
Navn note Rh 1000μg/mL
Lugt Characteristic
Fysisk form Væske
Opløselighed Miscible with water
Mængde 50 mL
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Rhodium, plasma standard solution, Specpure™ Rh 1000μg/mL >