Få mere at vide
Rhodium, plasma standardopløsning, Specpure™ Rh 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11415060
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415060 500 mL 500ml
11348637 50 mL 50ml
11358637 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035754.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102,91 g/mol
Rhodium, plasma standardopløsning bruges som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-16-6
Molekylær formel Rh
Molekylvægt (g/mol) 102.91
MDL nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI nøgle MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC navn rhodium
SMIL [Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium
Navn note Rh 1000 μg/ml
Lugt Karakteristik
Tæthed 1g/cm3 ved 20 °C
Fysisk form Væske
Opløselighed Blandet med vand
Type Analytical Standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure