Få mere at vide
Rhodium(III) sulfate tetrahydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 35.9% min
Artikelnummer. p-7051344
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11379417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041016.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15274-78-9 | H8O16Rh2S3 | 566.04 g/mol
Rhodium(III)sulfat bruges som pletteringsreagenser og additiver til ædelmetal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15274-78-9
Molekylær formel H8O16Rh2S3
Molekylvægt (g/mol) 566.04
MDL nummer MFCD00798544
InChI nøgle JJITWKYISWZJBI-UHFFFAOYSA-H
Synonym rhodium iii sulfate tetrahydrate, 3so4.2rh.4h2o, rhodium iii sulfate tetrahydrate, premion, dirhodium 3+ tetrahydrate trisulfate
PubChem CID 91886287
IUPAC navn rhodium(3+);trisulfat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) sulfate tetrahydrate
Farve Brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Rh2(SO4)3·4H2O
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 566.05 (493.99 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 35.9% min.