Få mere at vide
Rhodium(III) sulfate tetrahydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 35.9% min
Artikelnummer. 11379417
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379417 0.25 g 0.25g
11389417 1 g 1g
11399417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041016.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15274-78-9 | H8O16Rh2S3 | 566.04 g/mol
Rhodium(III)sulfat bruges som pletteringsreagenser og additiver til ædelmetal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15274-78-9
Molekylær formel H8O16Rh2S3
Molekylvægt (g/mol) 566.04
MDL nummer MFCD00798544
InChI nøgle JJITWKYISWZJBI-UHFFFAOYSA-H
Synonym rhodium iii sulfate tetrahydrate, 3so4.2rh.4h2o, rhodium iii sulfate tetrahydrate, premion, dirhodium 3+ tetrahydrate trisulfate
PubChem CID 91886287
IUPAC navn rhodium(3+);trisulfat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) sulfate tetrahydrate
Farve Brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Rh2(SO4)3·4H2O
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 566.05 (493.99 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 35.9% min.