Få mere at vide
Rhodium(III) oxide pentahydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 59% min
Artikelnummer. p-7049072
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11367497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012667.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39373-27-8 | H10O8Rh2 | 343.883 g/mol
Anvendes som katalysator i biler. Det bruges også som en industriel katalysator i fremstillingen af kemiske mellemprodukter såsom oxo-alkoholer, såvel som salpetersyre og ethansyre (eddikesyre) produktioner. Det er ligeledes af interesse for nye kondensatorelektrodematerialer, dynamiske random access memory (DRAMs) og ikke-flygtige random access memory (FeRAMs).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39373-27-8
Molekylær formel H10O8Rh2
Molekylvægt (g/mol) 343.883
MDL nummer MFCD00149843
InChI nøgle XZIIPNYQAMUKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium iii oxide pentahydrate, o8rh2, rhodium-platinum oxide, rhodium iii oxide 5-hydrate, rhodium iii oxide pentahydrate, premion
PubChem CID 45073257
IUPAC navn oxo(oxorhodiooxy)rhodium;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O=[Rh]O[Rh]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) oxide pentahydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and aqua regia.
Formel vægt 343.88 (253.81 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 59% min.