Få mere at vide
Rhodium(III) oxide pentahydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 59% min
Artikelnummer. 11387497
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387497 5 g 5g
11367497 0.25 g 0.25g
11377497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012667.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 39373-27-8 | H10O8Rh2 | 343.883 g/mol
Anvendes som katalysator i biler. Det bruges også som en industriel katalysator i fremstillingen af kemiske mellemprodukter såsom oxo-alkoholer, såvel som salpetersyre og ethansyre (eddikesyre) produktioner. Det er ligeledes af interesse for nye kondensatorelektrodematerialer, dynamiske random access memory (DRAMs) og ikke-flygtige random access memory (FeRAMs).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39373-27-8
Molekylær formel H10O8Rh2
Molekylvægt (g/mol) 343.883
MDL nummer MFCD00149843
InChI nøgle XZIIPNYQAMUKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium iii oxide pentahydrate, o8rh2, rhodium-platinum oxide, rhodium iii oxide 5-hydrate, rhodium iii oxide pentahydrate, premion
PubChem CID 45073257
IUPAC navn oxo(oxorhodiooxy)rhodium;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O=[Rh]O[Rh]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) oxide pentahydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and aqua regia.
Formel vægt 343.88 (253.81 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 59% min.