Få mere at vide
Rhodium(III) oxide, anhydrous, 99.9% (metals basis), Rh 80.6% min
Artikelnummer. p-7048873
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
Artikelnummer. 11341858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011814.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12036-35-0
Bruges i bilers katalysatorer. Det bruges også som en industriel katalysator i fremstillingen af kemiske mellemprodukter såsom oxo-alkoholer, samt salpetersyre og ethansyre (eddikesyre) produktion. Det er også et område af interesse for nye kondensatorelektrodematerialeforskere, dynamiske random access memory (DRAMs) og ikke-flygtige random access memory (FeRAMs) producenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-35-0
MDL nummer MFCD00011205
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) oxide
Smeltepunkt 1100°C (decomposition)
Navn note Anhydrous
Farve Sort til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 0.5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,acetone,conc. Hydrochloric acid,Nitric acid,Aqua regia.
Formel vægt 253.81
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 80.6% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 8.20 g/mL