Få mere at vide
Rhodium(III) oxide, anhydrous, 99.9% (metals basis), Rh 80.6% min
Beskrivelse
Bruges i bilers katalysatorer. Det bruges også som en industriel katalysator i fremstillingen af kemiske mellemprodukter såsom oxo-alkoholer, samt salpetersyre og ethansyre (eddikesyre) produktion. Det er også et område af interesse for nye kondensatorelektrodematerialeforskere, dynamiske random access memory (DRAMs) og ikke-flygtige random access memory (FeRAMs) producenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 1100°C (decomposition) |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Sort til grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 0.5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,acetone,conc. Hydrochloric acid,Nitric acid,Aqua regia. |
| Formel vægt | 253.81 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |