Få mere at vide
Rhodium(III)iodid, 99,9% (metalbasis), Rh 20,8% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048614
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11351648
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011029.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15492-38-3 | I3Rh | 483.62 g/mol
Rhodium(III)iodid anvendes til carbonyleringsprocessen. Det bruges også som en forløber for hydroformyleringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15492-38-3
Molekylær formel I3Rh
Molekylvægt (g/mol) 483.62
MDL nummer MFCD00016311
InChI nøgle KXAHUXSHRWNTOD-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn rhodium(3+)triiodid
SMIL [Rh+3].[I-].[I-].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) iodide
Farve Sort
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 483.62
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 20.8% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic