Få mere at vide
Rhodium(III)iodid, 99,9% (metalbasis), Rh 20,8% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361648
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361648 5 g 5g
11351648 0.25 g 0.25g
11341648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011029.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15492-38-3 | I3Rh | 483.62 g/mol
Rhodium(III)iodid anvendes til carbonyleringsprocessen. Det bruges også som en forløber for hydroformyleringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15492-38-3
Molekylær formel I3Rh
Molekylvægt (g/mol) 483.62
MDL nummer MFCD00016311
InChI nøgle KXAHUXSHRWNTOD-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn rhodium(3+)triiodid
SMIL [Rh+3].[I-].[I-].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) iodide
Farve Sort
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 483.62
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 20.8% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic