Få mere at vide
Rhodium(III) chloridhydrat, TRC
Artikelnummer. 30408901
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30408901 1 g
1 options
Artikelnummer. 30408901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR3186451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) Chloride Hydrate
CAS 20765-98-4
Molekylær formel Cl3Rh.xH2O
Mængde 1 g
Synonym Rhodium Trichloride Hydrate
InChI formel InChI=1S/C21H27F3O8S/c1-5-6-7-10-15(25)11-8-9-14(2)31-20(26)19-17(30-4)12-16(29-3)13-18(19)32-33(27,28)21(22,23)24/h5,12-14H,1,6-11H2,2-4H3
SMIL COc1cc(OC)c(C(=O)OC(C)CCCC(=O)CCCC=C)c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1
IUPAC navn 6-oxoundec-10-en-2-yl 2,4-dimethoxy-6-(trifluormethylsulfonyloxy)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 209.26
Formel vægt 496.1379