missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rhodium(III) chloridhydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium(III) Chloride Hydrate |
| CAS | 20765-98-4 |
| Molekylær formel | Cl3Rh.xH2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Rhodium Trichloride Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27F3O8S/c1-5-6-7-10-15(25)11-8-9-14(2)31-20(26)19-17(30-4)12-16(29-3)13-18(19)32-33(27,28)21(22,23)24/h5,12-14H,1,6-11H2,2-4H3 |
| SMIL | COc1cc(OC)c(C(=O)OC(C)CCCC(=O)CCCC=C)c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1 |
| IUPAC navn | 6-oxoundec-10-en-2-yl 2,4-dimethoxy-6-(trifluormethylsulfonyloxy)benzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.26 |
| Formel vægt | 496.1379 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?