Få mere at vide
Rhodium(III) chloride hydrate, Rh 38.0-45.5%
Artikelnummer. p-4782099
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11341658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011032.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Rhodium(III)chloridhydrat bruges som katalysator til fremstilling af eddikesyre. Det bruges også som en katalysator til reduktion, oxidation af alkener, hydrering af acetylen og isomerisering af alkener. Det er involveret i hydrosilyleringen af alfa,beta-umættede estere til dannelse af dimethylketentrimethylsilylacetaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20765-98-4
Molekylær formel Cl3Rh
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00149839
InChI nøgle SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Synonym Rhodium trichloride hydrate
IUPAC navn rhodium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 100°C (decomposition)
Navn note Rh 38.5-45.5%
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.25 g
Analyseprocentområde 38.5 to 45.5%
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone.
Formel vægt 209.26 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Dark red crystals