Få mere at vide
Rhodium(III) chloridhydrat, Rh 38,0-45,5%
Artikelnummer. 11365819
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365819 25 g 25g
11341658 0.25 g 0.25g
11331658 1 g 1g
11351658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11365819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011032.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209,26 g/mol
Rhodium(III)chloridhydrat bruges som katalysator til fremstilling af eddikesyre. Det bruges også som en katalysator til reduktion, oxidation af alkener, hydrering af acetylen og isomerisering af alkener. Det er involveret i hydrosilyleringen af alfa,beta-umættede estere til dannelse af dimethylketentrimethylsilylacetaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20765-98-4
Molekylær formel Cl3Rh
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00149839
InChI nøgle SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Synonym Rhodium trichloride hydrate
IUPAC navn rhodium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 100 °C (dekomponering)
Navn note Rh 38.5-45.5%
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Mørkerøde krystaller
Analyseprocentområde 38,5 til 45,5%
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og vand. Let opløselig i acetone.
Formel vægt 209,26 (anhydrus)