Få mere at vide
Rhodium(III) chloridhydrat, Rh 38,0-45,5%
Beskrivelse
Rhodium(III)chloridhydrat bruges som katalysator til fremstilling af eddikesyre. Det bruges også som en katalysator til reduktion, oxidation af alkener, hydrering af acetylen og isomerisering af alkener. Det er involveret i hydrosilyleringen af alfa,beta-umættede estere til dannelse af dimethylketentrimethylsilylacetaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 100 °C (dekomponering) |
| Navn note | Rh 38.5-45.5% |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Mørkerøde krystaller |
| Analyseprocentområde | 38,5 til 45,5% |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol og vand. Let opløselig i acetone. |
| Vis mere |