Få mere at vide
Rhodium(III) chloride hydrate, Rh 38.0-45.5%
Product Code. 11341658
Change view
Click to view available options
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
0.25g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11341658 0.25 g 0.25g
11331658 1 g 1g
11351658 5 g 5g
11365819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11341658 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011032.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Rhodium(III)chloridhydrat bruges som katalysator til fremstilling af eddikesyre. Det bruges også som en katalysator til reduktion, oxidation af alkener, hydrering af acetylen og isomerisering af alkener. Det er involveret i hydrosilyleringen af alfa,beta-umættede estere til dannelse af dimethylketentrimethylsilylacetaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20765-98-4
Molekylær formel Cl3Rh
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00149839
InChI nøgle SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Synonym Rhodium trichloride hydrate
IUPAC navn rhodium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 100°C (decomposition)
Navn note Rh 38.5-45.5%
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.25 g
Analyseprocentområde 38.5 to 45.5%
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone.
Formel vægt 209.26 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Dark red crystals