Få mere at vide
Rhodium(III) chloride hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7058946
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11320298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043702.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Rhodium(III)chloridhydrat bruges som katalysator til omdannelse af methan til eddikesyre, isomerisering af alkener, reduktion af aromatiske ringe og hydrering af acetylen. Det er involveret i hydrosilyleringen af alfa,beta-umættede estere til dannelse af dimethylketentrimethylsilylacetaler. Det spiller en vigtig rolle som katalysator for konjugatreduktion af kanelaldehyder efterfulgt af krydskobling med arylboronsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20765-98-4
Molekylær formel Cl3Rh
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00149839
InChI nøgle SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn rhodium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium (III) chloride hydrate
Smeltepunkt 100°C (decomposition)
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8188
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone.
Formel vægt 209.26 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Følsomhed Hygroscopic