Få mere at vide
Rhodium(III) chloridhydrat, Premion™ 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Rhodium(III)chloridhydrat bruges som katalysator til omdannelse af methan til eddikesyre, isomerisering af alkener, reduktion af aromatiske ringe og hydrering af acetylen. Det er involveret i hydrosilyleringen af alfa,beta-umættede estere til dannelse af dimethylketentrimethylsilylacetaler. Det spiller en vigtig rolle som katalysator for konjugatreduktion af kanelaldehyder efterfulgt af krydskobling med arylboronsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium (III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 100 °C (dekomponering) |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,8188 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. Let opløselig i acetone. |
| Formel vægt | 209,26 (Vandfri) |
| Vis mere |