Få mere at vide
Rhodium(III) chloride hydrate, 99.95%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-4228273 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10037849
Brand: Thermo Scientific Acros 437092500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20765-98-4
Molekylær formel Cl3Rh
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00149839
InChI nøgle SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn rhodium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 mg
Analyseprocentområde 37.0 to 43% (Rh)
Lineær formel RHCl3·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether
Formel vægt 209.26
Procent renhed 99.95%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodium(III) chloride hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.,Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.,VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.,Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.