Få mere at vide
Rhodium(III) chloridhydrat, 99,95 %, (spormetalbasis)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 37,0 til 43% (Rh) |
| Lineær formel | RHCl3·xH2O |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og HCL, uopløselige i æter |
| Formel vægt | 209.26 |
| Show More |
Safety and Handling
- Rhodium(III) chloride hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.