Få mere at vide
Rhodium(III) chloride hydrate, 99.95%, (trace metal basis)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 mg |
| Analyseprocentområde | 37.0 to 43% (Rh) |
| Lineær formel | RHCl3·xH2O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether |
| Formel vægt | 209.26 |
| Procent renhed | 99.95% |
| Show More |
Safety and Handling
- Rhodium(III) chloride hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.