Få mere at vide
Rhodium(III)chloridhydrat, 38% Rh, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescripción
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Farve | Brun til Brun-Rød |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 g |
| Lineær formel | RhCl3·xH2O |
| Fieser | 10,343; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether |
| Formel vægt | 209.26 |
| Procent renhed | 38% (Rh) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Rhodium(III) chloride hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.