Få mere at vide
Rhodium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Rh 48.7% min
Artikelnummer. p-7048874
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11361858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011815.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10049-07-7 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Det bruges til homogen katalyse, for eksempel i industriel fremstilling af eddikesyre. Det bruges til at belægge optiske fibre og optiske spejle og til digler, termoelementelementer og forlygtereflektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-07-7
Molekylær formel Cl3Rh
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00011204
InChI nøgle SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn rhodium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) chloride
Navn note Anhydrous
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel RhCl3
Merck Index 14,8188
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in hydroxide and cyanide solutions.
Formel vægt 209.26
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 48.7% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic