Få mere at vide
Rhodium(III) chlorid, vandret, 99,9% (metalbasis), Rh 48,7% min
Beskrivelse
Det bruges til homogen katalyse, for eksempel i industriel fremstilling af eddikesyre. Det bruges til at belægge optiske fibre og optiske spejle og til digler, termoelementelementer og forlygtereflektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium(III) chloride |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | RhCl3 |
| Merck Index | 14,8188 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i hydroxid- og cyanidopløsninger. |
| Formel vægt | 209.26 |
| Vis mere |