Få mere at vide
Rhodium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Rh 48.7% min
Artikelnummer. 11361858
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361858 0.25 g 0.25g
11371858 1 g 1g
15485985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011815.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10049-07-7 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Det bruges til homogen katalyse, for eksempel i industriel fremstilling af eddikesyre. Det bruges til at belægge optiske fibre og optiske spejle og til digler, termoelementelementer og forlygtereflektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-07-7
Molekylær formel Cl3Rh
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00011204
InChI nøgle SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn rhodium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) chloride
Navn note Anhydrous
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel RhCl3
Merck Index 14,8188
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in hydroxide and cyanide solutions.
Formel vægt 209.26
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 48.7% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic