Få mere at vide
Rhodium(III)chlorid, vandfrit, 48,6-49,2% Rh
Artikelnummer. 10558902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10558902 500 mg Glasflaske 500mg
10209043 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10558902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419105000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10049-07-7 | Cl3Rh | 209,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-07-7
Molekylær formel Cl3Rh
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00011204
InChI nøgle SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn rhodium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Tekniske data
Kogepunkt 717,0 °C (730,0 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) chloride
Smeltepunkt 450,0 °C
Navn note 48.6-49.2% Rh
Farve Sort
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 mg
Lineær formel RhCl3
Fieser 02,357; 03,242; 06,504; 07,313; 08,435; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366
Merck Index 15, 8313
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkalisk opløsning
Formel vægt 209.26
Procent renhed 48,6 til 49,2% Rh
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 5.38
Tæthed 5.3800g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodium(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.