Få mere at vide
Rhodium(III)bromidhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048875
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11381858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011816.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123333-87-9 | Br3Rh | 342.62 g/mol
Rhodium(III)bromidhydrat bruges til at fremstille koordinationskompleks, trans-dibromotetrakis(pyridin)rhodium(III)bromidhexahydrat. Det er også involveret i fremstillingen af rhodiumnanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123333-87-9
Molekylær formel Br3Rh
Molekylvægt (g/mol) 342.62
MDL nummer MFCD00149837
InChI nøgle MMRXYMKDBFSWJR-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn rhodium(3+)tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Rh+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) bromide hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Formel vægt 342.62 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic