Få mere at vide
Rhodium(III)bromidhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Rhodium(III)bromidhydrat bruges til at fremstille koordinationskompleks, trans-dibromotetrakis(pyridin)rhodium(III)bromidhexahydrat. Det er også involveret i fremstillingen af rhodiumnanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium(III) bromide hydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 342.62 (Anhydrous) |
| Følsomhed | Hygroscopic |