Få mere at vide
Rhodium(III) 2,4-pentanedionate, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 25.2% min
Beskrivelse
Rhodium(III) 2,4-pentandionat anvendes i katalytiske reagenser til organisk syntese. Rhodium(III)-2,4-pentandionat er nyttigt til hydrosilylering af en række organiske substrater som alkener, terminale eller interne acetylener, konjugerede diener, alfa-, beta-umættede aldehyder og allyliske forbindelser. Det udfører rollen som en katalysator i velkendte reaktioner såsom transformationsprocesser, herunder hydrogenering, ethanoldampreformering, CO-oxidation og NOx-reduktion. Rhodiumacetylacetonat, som den organiske opløsningsmiddelopløselige kilde til rhodiummetalioner, kan bruges til at fremstille monodispers størrelse/form kontrollerede Rh nanokrystaller. Rh nanokrystal monolag er blevet rapporteret at vise høj aktivitet for hydrogenering af vinylcyclohexen til selektivt at producere ethylcyclohexen. De størrelse/form kontrollerede nanokrystaller finder en række anvendelser i olieraffineringsprocesser, kemisk syntese og brændselscelleteknologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium(III) 2,4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | 263°C to 264°C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Very soluble in chloroform; Soluble in alcohol; In soluble in water. |
| IUPAC navn | (E)-4-hydroxypent-3-en-2-on;rhodium |
| Formel vægt | 400.23 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Premion |
| Vis mere |