Få mere at vide
Rhodium(III) 2,4-pentanedionate, Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 25.2% min
Artikelnummer. 11300719
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300719 0.5 g 0.5g
11390709 1 g 1g
11310719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11300719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010561.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14284-92-5 | C15H21O6Rh | 400.23 g/mol
Rhodium(III) 2,4-pentandionat anvendes i katalytiske reagenser til organisk syntese. Rhodium(III)-2,4-pentandionat er nyttigt til hydrosilylering af en række organiske substrater som alkener, terminale eller interne acetylener, konjugerede diener, alfa-, beta-umættede aldehyder og allyliske forbindelser. Det udfører rollen som en katalysator i velkendte reaktioner såsom transformationsprocesser, herunder hydrogenering, ethanoldampreformering, CO-oxidation og NOx-reduktion. Rhodiumacetylacetonat, som den organiske opløsningsmiddelopløselige kilde til rhodiummetalioner, kan bruges til at fremstille monodispers størrelse/form kontrollerede Rh nanokrystaller. Rh nanokrystal monolag er blevet rapporteret at vise høj aktivitet for hydrogenering af vinylcyclohexen til selektivt at producere ethylcyclohexen. De størrelse/form kontrollerede nanokrystaller finder en række anvendelser i olieraffineringsprocesser, kemisk syntese og brændselscelleteknologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14284-92-5
Molekylær formel C15H21O6Rh
Molekylvægt (g/mol) 400.23
MDL nummer MFCD00083144 MFCD00083144
InChI nøgle DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K
Synonym rhodium iii acetylacetonate-rh
PubChem CID 131675882
SMIL [Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 263°C to 264°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Very soluble in chloroform; Soluble in alcohol; In soluble in water.
IUPAC navn rhodium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
Formel vægt 400.23
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 25.2% min.