Få mere at vide
Rhodium(II)octanoatdimer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050952
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 11319147
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039825.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73482-96-9
Molekylær formel C32H60O8Rh2
Molekylvægt (g/mol) 778.635
MDL nummer MFCD00064724
InChI nøgle FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Synonym chloro 1,2,3-eta-3-phenyl-2-propenyl 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazol-2-ylidene palladium ii
PubChem CID 131858392
IUPAC navn octanoat;rhodium(2+)
SMIL CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].[Rh+2].[Rh+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(II) octanoate dimer
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Lineær formel [Rh[CH3(CH2)6CO2]2]2
Opløselighedsinformation Soluble in hot alcohol, dichloromethane, toluene and acetic acid, slightly soluble in alcohol
Formel vægt 778.63