Få mere at vide
Rhodium(II)octanoatdimer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319147
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319147 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11319147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039825.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73482-96-9
Molekylær formel C32H60O8Rh2
Molekylvægt (g/mol) 778.635
MDL nummer MFCD00064724
InChI nøgle FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Synonym chloro 1,2,3-eta-3-phenyl-2-propenyl 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazol-2-ylidene palladium ii
PubChem CID 131858392
IUPAC navn octanoat;rhodium(2+)
SMIL CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].[Rh+2].[Rh+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(II) octanoate dimer
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Lineær formel [Rh[CH3(CH2)6CO2]2]2
Opløselighedsinformation Soluble in hot alcohol, dichloromethane, toluene and acetic acid, slightly soluble in alcohol
Formel vægt 778.63