Få mere at vide
Rhodium (II) Acetate Dimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium (II) Acetate Dimer |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4 |
| Formel vægt | 441.8642 |