Få mere at vide
Rhodium(II)acetat, dimer, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Rh 46,2 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824908
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11380709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010560.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug ved cyklopropanering af alkener
Katalysator til cyclopropanering af alkener, oxidation af alkoholer, ringslutningsreaktioner, der involverer -diazocarbonylgrupper, indsættelse i CH- og XH-bindinger (XH er NH eller SH eller OH) og til yliddannelse. Mere reaktiv og nyttig til at differentiere ribonukleosider og deoxynukleosider. Det bruges også til at funktionalisere fullerener til polymerer. Effektiv katalysator til hydrogenoverførsel fra 2-propanol til cyclohexanon og andre umættede forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15956-28-2
Molekylær formel C8H12O8Rh2
Molekylvægt (g/mol) 441.99
MDL nummer MFCD00003538
InChI nøgle VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMIL C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(II) acetate, dimer
Smeltepunkt 205°C
Navn note Rh 46.2% min.
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
IUPAC navn rhodium(2+);tetraacetat
Formel vægt 441.99
Lugt Odorless
Udseende Green powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodium(II) acetate, dimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Rhodium(II) acetate