Få mere at vide
Rhodium(II)acetat, dimer, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Rh 46,2 % min. Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11370709
Rhodium(II)acetat, dimer, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Rh 46,2 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370709
1 g, 1g
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11370709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010560.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug ved cyklopropanering af alkener
Katalysator til cyclopropanering af alkener, oxidation af alkoholer, ringslutningsreaktioner, der involverer -diazocarbonylgrupper, indsættelse i CH- og XH-bindinger (XH er NH eller SH eller OH) og til yliddannelse. Mere reaktiv og nyttig til at differentiere ribonukleosider og deoxynukleosider. Det bruges også til at funktionalisere fullerener til polymerer. Effektiv katalysator til hydrogenoverførsel fra 2-propanol til cyclohexanon og andre umættede forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15956-28-2
Molekylær formel C8H12O8Rh2
Molekylvægt (g/mol) 441.99
MDL nummer MFCD00003538
InChI nøgle VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodiumVis mereVis mindre
PubChem CID 122130469
SMIL C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(II) acetate, dimer
Smeltepunkt 205°C
Navn note Rh 46.2% min.
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
IUPAC navn tetramethyl-2,4,6,8,9,11,12,14-octaoxa-1,5-dirhodatetracyclo[3.3.3.31,5.01,5]tetradecan-1,1,5,5-tetrakis(ylium)-3,7,10,13-tetraid
Formel vægt 441.99
Lugt Odorless
Udseende Green powder
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW22J035 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/10/2023 Artikelnummer010560.01,010560.03,010560.06
PartinummerW08I004 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/09/2022 Artikelnummer010561.02,010560.01,010560.03,010560.06
PartinummerJ31N28 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer010561.02,010560.01,010560.03,010560.06
PartinummerQ09A043 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010561.02,010560.01,010560.03,010560.06
PartinummerL07Q023 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010561.02,010560.01,010560.03,010560.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Rhodium(II)acetat, dimer, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Rh 46,2 % min. Thermo Scientific Chemicals >