Få mere at vide
Rhodium(II) acetat-dimer, dihydrat, ca. 43% Rh
Artikelnummer. 10402781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10402781 1 g Glasflaske 1g
10062580 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197610010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 29998-99-0 | C8H16O10Rh2 | 478,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29998-99-0
Molekylær formel C8H16O10Rh2
Molekylvægt (g/mol) 478.02
MDL nummer MFCD00149212
Synonym Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate
Navn note ca. 43% Rh
Farve Grøn
Fysisk form fint pulver
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3CO2)2RhH2O]2
Fieser 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: moderat opløselige i mange polære opløsningsmidler som eth, anol, aceton, eddikesyre, acetonitril, dmso, ni, tromethan, thf, triethylfosfat.
Formel vægt 478.02
Procent renhed ∼43% (Rh)