Få mere at vide
Rhodium(II)acetatdimer, dihydrat, ca 43% Rh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062580 250 mg Glasflaske 250mg
10402781 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197612500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29998-99-0 | C8H16O10Rh2 | 478.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29998-99-0
Molekylær formel C8H16O10Rh2
Molekylvægt (g/mol) 478.02
MDL nummer MFCD00149212
Synonym Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
Specifications
Kemisk navn eller materiale Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate
Navn note ca 43% Rh
Farve Grøn
Fysisk form fint pulver
Mængde 250 mg
Lineær formel [(CH3CO2)2RhH2O]2
Fieser 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in many polar solvents like eth, anol, acetone, acetic acid, acetonitrile, dmso, ni, tromethane, thf, triethyl phosphate.
Formel vægt 478.02
Procent renhed ∼43% (Rh)